Gallium(III)chlorid, wasserfrei 99.999%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

IN1873-100G IN1873-500G
APOSIN1873-100GEA 0 EUR
APOSIN1873-100G APOSIN1873-500G
Gallium(III)chlorid, wasserfrei 99.999%
Gallium(III)chlorid
Formel: Cl₃Ga
Schmelzpunkt: 78 °C
Dichte: 2,47 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011018
CAS-Nummer: 13450-90-3
EINECS: 236-610-0
UN: 3260
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR