Gallium(III)nitrat Hydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN1885-25G
APOSIN1885-25GEA 306 EUR
APOSIN1885-25G
Gallium(III)nitrat Hydrat 99,9%
Gallium(III)nitrat Hydrat
Formel: GaN₃O₉·H₂O
Molecular Weight: 273,75 g/mol
Schmelzpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149723
CAS-Nummer: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II