Germanium(IV)ethoxid 98%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: Germaniumtetraethanolat, Germanium(IV)ethanolat, Germaniumtetraethoxid, Tetraethylorthogermanat, Germanium(IV)ethylat, Germaniumtetraethylat

IN1918-10G
APOSIN1918-10GEA 306 EUR
APOSIN1918-10G
Germanium(IV)ethoxid 98%
Germanium(IV)ethoxid
Formel: C₈H₂₀GeO₄
Molecular Weight: 252,85 g/mol
Siedepunkt: 185,5 °C
Schmelzpunkt: –72 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015121
CAS-Nummer: 14165-55-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR