Germanium(II)tellurid 99.999%, Stücke 6 mm & down

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

IN1931-25G
APOSIN1931-25GEA 922 EUR
APOSIN1931-25G
Germanium(II)tellurid 99.999%, Stücke 6 mm & down
Germanium(II)tellurid
Formel: GeTe
Schmelzpunkt: 725 °C
Dichte: 6,14 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135541
CAS-Nummer: 12025-39-7
EINECS: 234-706-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR