Holmium 99,9%, Pulver –40 mesh
Lieferant: Apollo Scientific
IN1966-25G IN1966-5G
APOSIN1966-25GEA 1450 EUR
APOSIN1966-25G APOSIN1966-5G
Holmium 99,9%, Pulver –40 mesh
Holmium
Formel: Ho
Molecular Weight: 164.93 g/mol
Siedepunkt: 2600 °C
Schmelzpunkt: 1474 °C
Dichte: 8.8 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011049
CAS-Nummer: 7440-60-0