Holmium(III)oxid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Holmiumoxid, Diholmiumtrioxid
IN1990-50G
APOSIN1990-50GEA 277 EUR
APOSIN1990-50G
Holmium(III)oxid 99,9%
Holmium(III)oxid
Formel: Ho₂O₃
Molecular Weight: 377,86 g/mol
Siedepunkt: 3900 °C
Schmelzpunkt: 2360 °C
Dichte: 8,36 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011053
CAS-Nummer: 12055-62-8