Iod(V)oxid 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

IN2029-100G IN2029-25G
APOSIN2029-100GEA 203 EUR
APOSIN2029-100G APOSIN2029-25G
Iod(V)oxid 99%
Iod(V)oxid
Formel: I₂O₅
Schmelzpunkt: 275…350 °C (Zersetzung)
Dichte: 5,08 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011356
CAS-Nummer: 12029-98-0
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR