Eisen(II)acetat, wasserfrei
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN2041-25G
APOSIN2041-25GEA 219 EUR
APOSIN2041-25G
Eisen(II)acetat, wasserfrei
Eisen(II)acetat
Formel: C₄H₆FeO₄
Molecular Weight: 173,94 g/mol
Schmelzpunkt: 190…200 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00058909
CAS-Nummer: 3094-87-9
EINECS: 221-441-7