Eisen(III)chlorid Hexahydrat ACS

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

IN2065-1KG IN2065-5KG
APOSIN2065-1KGEA 0 EUR
APOSIN2065-1KG APOSIN2065-5KG
Eisen(III)chlorid Hexahydrat ACS
Eisen(III)chlorid Hexahydrat
Formel: FeCl₃·6H₂O
Siedepunkt: 280…285 °C
Schmelzpunkt: 37 °C
Dichte: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149712
CAS-Nummer: 10025-77-1
UN: 3260
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR