Iron(III) oxalate hexahydrate 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN2080-100G
APOSIN2080-100GEA 143 EUR
APOSIN2080-100G
Iron(III) oxalate hexahydrate 99.99%
Iron(III) oxalate hexahydrate
Formel: Fe₂(C₂O₄)₃·6H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054430
CAS-Nummer: 166897-40-1
EINECS: 220-951-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III