Eisen(II)sulfat Heptahydrat ACS
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Eisenvitriol
IN2086-1KG
APOSIN2086-1KGEA 208 EUR
APOSIN2086-1KG
Eisen(II)sulfat Heptahydrat ACS
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Formel: FeSO₄·7H₂O
Molecular Weight: 278,02 g/mol
Schmelzpunkt: 64 °C
Dichte: 1,898 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149719
CAS-Nummer: 7782-63-0