Lanthan(III)chlorid Heptahydrat ACS

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

IN2120-100G
APOSIN2120-100GEA 121 EUR
APOSIN2120-100G
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat ACS
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat
Formel: LaCl₃·7H₂O
Molecular Weight: 371,37 g/mol
Schmelzpunkt: 91 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149756
CAS-Nummer: 10025-84-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR