Lithiumcarbonat 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN2317-250G
APOSIN2317-250GEA 574 EUR
APOSIN2317-250G
Lithiumcarbonat 99.99%
Lithium carbonate
Formel: Li₂CO₃
Molecular Weight: 73,89 g/mol
Siedepunkt: 1310 °C
Schmelzpunkt: 720 °C
Dichte: 2,11 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011084
CAS-Nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5