Lithiumhydroxid Monohydrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN2340-2.5KG IN2340-500G
APOSIN2340-2.5KGEA 1210 EUR
APOSIN2340-2.5KG APOSIN2340-500G
Lithiumhydroxid Monohydrat 98%
Lithiumhydroxid Monohydrat
Formel: LiOH·1H₂O
Siedepunkt: 924 °C
Schmelzpunkt: 462 °C
Dichte: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149772
CAS-Nummer: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II