Lithiumthiocyanat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Lithiumrhodanid, Lithiumsulfocyanid
IN2380-25G
APOSIN2380-25GEA
139
EUR
APOSIN2380-25G
Lithiumthiocyanat 99,9%
Lithiumthiocyanat
Formel:
CLiNS Molecular Weight: 65,02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011097 CAS-Nummer: 556-65-0 EINECS: 209-135-1 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |