Magnesiumacetat Tetrahydrat 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN2443-25G
APOSIN2443-25GEA 0 EUR
APOSIN2443-25G
Magnesiumacetat Tetrahydrat 99.999%
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Schmelzpunkt: 80 °C
Dichte: 1,454 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149214
CAS-Nummer: 16674-78-5