Magnesium formate dihydrate 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
IN2449-100G
APOSIN2449-100GEA
125
EUR
APOSIN2449-100G
Magnesium formate dihydrate 98+%
Magnesium formate dihydrate
Formel:
C₂H₂MgO₄·2H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150512 CAS-Nummer: 6150-82-9 |