Neodymium(III)-2,4-pentanedionate 99,9%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

IN2659-25G
APOSIN2659-25GEA 0 EUR
APOSIN2659-25G
Neodymium(III)-2,4-pentanedionate 99,9%
Neodymium(III)-2,4-pentanedionate
Formel: C₁₅H₂₁NdO₆
Schmelzpunkt: 150…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013498
CAS-Nummer: 14589-38-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR