Nickel(II)chlorid Hexahydrat 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Nickeldichlorid Hexahydrat

IN2680-100G
APOSIN2680-100GEA 79.9 EUR
APOSIN2680-100G
Nickel(II)chlorid Hexahydrat 99%
Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Formel: NiCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 237.69 g/mol
Schmelzpunkt: 140
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149809
CAS-Nummer: 7791-20-0
EINECS: 616-576-7
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06529

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR