Nickel(II) dibutyldithiocarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Nickel dibutyldithiocarbamate, Nickel(II) Bis(dibutyldithiocarbamate), Dibutyldithiocarbamic Acid Nickel(II) Salt
IN2708-25G
APOSIN2708-25GEA
23.2
EUR
APOSIN2708-25G
Nickel(II) dibutyldithiocarbamate
Nickel(II) dibutyldithiocarbamate
Formel:
C₉H₁₉NS₂ Molecular Weight: 467,43 g/mol Schmelzpunkt: 89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067273 CAS-Nummer: 13927-77-0 |