Nickelsulfat Hexahydrat 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Nickel(II)sulfat Hexahydrat

IN2713-1KG
APOSIN2713-1KGEA 357 EUR
APOSIN2713-1KG
Nickelsulfat Hexahydrat 98%
Nickelsulfat Hexahydrat
Formel: NiSO₄·6H₂O
Molecular Weight: 262,85 g/mol
Dichte: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149813
CAS-Nummer: 10101-97-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR