Niob(V)oxid 99.99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

IN2773-100G IN2773-500G
APOSIN2773-100GEA 0 EUR
APOSIN2773-100G APOSIN2773-500G
Niob(V)oxid 99.99%
Niob(V)oxid
Formel: Nb₂O₅
Schmelzpunkt: 1485 °C
Dichte: 4,47 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011128
CAS-Nummer: 1313-96-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR