Oxalsäure Dihydrat ACS
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethandisäure Dihydrat
IN2794-1KG
APOSIN2794-1KGEA 190 EUR
APOSIN2794-1KG
Oxalsäure Dihydrat ACS
Oxalsäure Dihydrat
Formel: HO₂CCO₂H·2H₂O
Molecular Weight: 126,07 g/mol
Schmelzpunkt: 101…102 °C
Dichte: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149102
CAS-Nummer: 6153-56-6
EINECS: 607-634-3
UN: 3261
ADR: 8,III