di-Phosphorpentoxid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN2857-2.5KG IN2857-500G
APOSIN2857-2.5KGEA 177 EUR
APOSIN2857-2.5KG APOSIN2857-500G
di-Phosphorpentoxid 98%
di-Phosphorpentoxid
Formel: P₂O₅
Schmelzpunkt: 340 °C (Subl.)
Dichte: 2,39 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011440
CAS-Nummer: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II