Phosphor(V)bromid 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

IN2860-100G IN2860-25G
APOSIN2860-100GEA 0 EUR
APOSIN2860-100G APOSIN2860-25G
Phosphor(V)bromid 95%
Phosphor(V)bromid
Formel: PBr₅
Schmelzpunkt: 105…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011437
CAS-Nummer: 7789-69-7
EINECS: 232-186-6
UN: 2691
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR