Platin(II)chlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Platinum dichloride
IN2875-1G
APOSIN2875-1GEA 288 EUR
APOSIN2875-1G
Platin(II)chlorid
Platin(II)chlorid
Formel: Cl₂Pt
Molecular Weight: 265,99 g/mol
Schmelzpunkt: 581 °C (Zersetzung)
Dichte: 6,05 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011181
CAS-Nummer: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
UN: 3260
ADR: 8,III