Kaliumcarbonat 99.99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Pottasche

IN2896-25G
APOSIN2896-25GEA 132 EUR
APOSIN2896-25G
Kaliumcarbonat 99.99%
Kaliumcarbonat
Formel: K₂CO₃
Schmelzpunkt: 891 °C
Dichte: 2,43 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011382
CAS-Nummer: 584-08-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR