Kaliumdihydrogenphosphat 99,9%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

IN2904-1KG IN2904-5KG
APOSIN2904-1KGEA 183 EUR
APOSIN2904-1KG APOSIN2904-5KG
Kaliumdihydrogenphosphat 99,9%
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Schmelzpunkt: 252…253 °C
Dichte: 2,338 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR