Kaliumhydroxid 99.995%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali

IN2917-100G
APOSIN2917-100GEA 255 EUR
APOSIN2917-100G
Kaliumhydroxid 99.995%
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320…1324 °C
Schmelzpunkt: 360…361 °C
Dichte: 2.044 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR