L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: L(+)-Weinsäure Kaliumnatriumsalz Tetrahydrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Kaliumnatriumsalz-Tetrahydrat

IN2941-100G
APOSIN2941-100GEA 94.4 EUR
APOSIN2941-100G
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat
Formel: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Molecular Weight: 282,22 g/mol
Schmelzpunkt: 70…80 °C
Dichte: 1,79 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150989
CAS-Nummer: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR