Praseodymtrinitrat Hydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Praseodym(III)nitrat
IN2974-25G
APOSIN2974-25GEA
277
EUR
APOSIN2974-25G
Praseodymtrinitrat Hydrat 99,9%
Praseodymtrinitrat Hydrat
Formel:
Pr(NO₃)₃·xH₂O Molecular Weight: 326.92 g/mol (anhy) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011175 CAS-Nummer: 15878-77-0 UN: 1477 ADR: 5.1 II |