Rhodium(II)acetat dimer Rh 46,6%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN3003-250MG
APOSIN3003-250MGEA 0 EUR
APOSIN3003-250MG
Rhodium(II)acetat dimer Rh 46,6%
Rhodium(II)acetat dimer
Formel: C₈H₁₂O₈Rh₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003538
CAS-Nummer: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8