Rhodium(III)chlorid Hydrat

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Rhodium trichloride hydrate

IN3003-3-1G
APOSIN3003-3-1GEA 553 EUR
APOSIN3003-3-1G
Rhodium(III)chlorid Hydrat
Rhodium(III)chlorid Hydrat
Formel: Cl₃Rh·H₂O
Molecular Weight: 227,28 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149839
CAS-Nummer: 20765-98-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR