Rubidiumchlorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Rubidiumchloride
IN3019-25G
APOSIN3019-25GEA 74.1 EUR
APOSIN3019-25G
Rubidiumchlorid 99%
Rubidium chloride
Formel: RbCl
Molecular Weight: 120,92 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C
Schmelzpunkt: 715 °C
Dichte: 2,8 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011187
CAS-Nummer: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9