Ruthenium 99,95%, Pulver –200 mesh

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

IN3055-10G IN3055-2G
APOSIN3055-10GEA 1280 EUR
APOSIN3055-10G APOSIN3055-2G
Ruthenium 99,95%, Pulver –200 mesh
Ruthenium
Formel: Ru
Siedepunkt: 4900 °C
Schmelzpunkt: 2500 °C
Dichte: 12,45 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011207
CAS-Nummer: 7440-18-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR