Ruthenium 99,95%, Schwamm
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN3058-10G
APOSIN3058-10GEA 799 EUR
APOSIN3058-10G
Ruthenium 99,95%, Schwamm
Ruthenium
Formel: Ru
Siedepunkt: 4900 °C
Schmelzpunkt: 2500 °C
Dichte: 12,45 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011207
CAS-Nummer: 7440-18-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III