Ruthenium(III)chlorid Hydrat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN3062-5G IN3062-1G IN3062-25G
APOSIN3062-5GEA 0 EUR
APOSIN3062-5G APOSIN3062-1G APOSIN3062-25G
Ruthenium(III)chlorid Hydrat 97%
Ruthenium(III)chlorid Hydrat
Formel: Cl₃Ru·xH₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149844
CAS-Nummer: 14898-67-0
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8,II