Ruthenium(IV)oxid 99.5+%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

IN3064-1G IN3064-5G
APOSIN3064-1GEA 125 EUR
APOSIN3064-1G APOSIN3064-5G
Ruthenium(IV)oxid 99.5+%
Ruthenium(IV)oxid
Formel: O₂Ru
Schmelzpunkt: 1200 °C (Subl.)
Dichte: 6,97 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074857
CAS-Nummer: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR