Samarium(III)oxid 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN3100-100G
APOSIN3100-100GEA 574 EUR
APOSIN3100-100G
Samarium(III)oxid 99.999%
Samarium(III)oxid
Formel: O₃Sm₂
Schmelzpunkt: 2300 °C
Dichte: 8,347 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011237
CAS-Nummer: 12060-58-1