Scandium(III)chlorid, wasserfrei 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN3133-1G IN3133-5G
APOSIN3133-1GEA 313 EUR
APOSIN3133-1G APOSIN3133-5G
Scandium(III)chlorid, wasserfrei 99,9%
Scandium(III)chlorid
Formel: Cl₃Sc
Schmelzpunkt: 960 °C
Dichte: 2,39 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011221
CAS-Nummer: 10361-84-9
EINECS: 233-799-1