Silicon tetraacetate, wasserfrei 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN3184-50G
APOSIN3184-50GEA 0 EUR
APOSIN3184-50G
Silicon tetraacetate, wasserfrei 99%
Silicon tetraacetate
Formel: C₈H₁₂O₈Si
Schmelzpunkt: 111…115 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00026184
CAS-Nummer: 562-90-3
UN: 3261
ADR: 8,II