Silbercarbonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN3219-5G
APOSIN3219-5GEA 50.9 EUR
APOSIN3219-5G
Silbercarbonat 98%
Silbercarbonat
Formel: CAg₂O₃
Molecular Weight: 275,75 g/mol
Schmelzpunkt: 218 °C (Zersetzung)
Dichte: 6,08 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003403
CAS-Nummer: 534-16-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III