Natriummetabisulfit
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Natriumpyrosulfit, Pyrosulfit, Natriumdisulfit, di-Natriumdisulfit, Disulfit
IN3247-500G
APOSIN3247-500GEA 94.4 EUR
APOSIN3247-500G
Natriummetabisulfit
Natriummetabisulfit
Formel: Na₂S₂O₅
Molecular Weight: 190,11 g/mol
Schmelzpunkt: 150 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7681-57-4
EINECS: 231-548-0