Zinn(IV)-tert-butanolat 99.99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

IN3278-10G
APOSIN3278-10GEA 519 EUR
APOSIN3278-10G
Zinn(IV)-tert-butanolat 99.99%
Zinn(IV)-tert-butanolat
Formel: C₁₆H₃₆O₄Sn
Schmelzpunkt: 45 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156551
CAS-Nummer: 36809-75-3
UN: 3146
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR