Natriumperiodat 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

IN3306-100G IN3306-1KG IN3306-500G
APOSIN3306-100GEA 50.9 EUR
APOSIN3306-100G APOSIN3306-1KG APOSIN3306-500G
Natriumperiodat 99%
Natriumperiodat
Formel: NaIO₄
Dichte: 4,174 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003534
CAS-Nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1+8,I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR