Strontiumcarbonat 99.99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

IN3346-25G
APOSIN3346-25GEA 0 EUR
APOSIN3346-25G
Strontiumcarbonat 99.99%
Strontium carbonate
Formel: CO₃Sr
Molecular Weight: 147,63 g/mol
Schmelzpunkt: 1497 °C
Dichte: 3,7 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011250
CAS-Nummer: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR