Strontiumcarbonat 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN3349-25G
APOSIN3349-25GEA 174 EUR
APOSIN3349-25G
Strontiumcarbonat 99.999%
Strontium carbonate
Formel: CO₃Sr
Molecular Weight: 147,63 g/mol
Schmelzpunkt: 1497 °C
Dichte: 3,7 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011250
CAS-Nummer: 1633-05-2