Strontiumacetylacetonat Hydrat 99.99%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: Strontium-2,4-pentandionat Hydrat, Bis(2,4-pentandionato-O,O')strontium Hydrat, Strontiumbis(2,4-pentandionato-O,O') Hydrat

IN3376-25G
APOSIN3376-25GEA 102 EUR
APOSIN3376-25G
Strontiumacetylacetonat Hydrat 99.99%
Strontiumacetylacetonat Hydrat
Formel: C₁₀H₁₄O₄Sr·H₂O
Molecular Weight: 303,85 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013502
CAS-Nummer: 12193-47-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR