Tantal(V)ethanolat 99.999%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Tantalum(V) ethoxide

IN3412-10G
APOSIN3412-10GEA 154 EUR
APOSIN3412-10G
Tantal(V)ethanolat 99.999%
Tantal(V)ethanolat
Formel: C₁₀H₂₅O₅Ta
Molecular Weight: 406.25 g/mol
Siedepunkt: 145 °C/0.1mmHg
Schmelzpunkt: 21 °C
Dichte: 1.566 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049785
CAS-Nummer: 6074-84-6
EINECS: 228-010-2
UN: 2920
ADR: 8+3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR