Palladium(II)acetat 99.95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN3435-1G
APOSIN3435-1GEA 0 EUR
APOSIN3435-1G
Palladium(II)acetat 99.95+%
Palladium(II)acetat
Formel: C₄H₆O₄Pd
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012453
CAS-Nummer: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4